missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(1H-Pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™

66.00 € - 396.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 89353-42-4
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
MDL-Nummer MFCD03407309
InChI-Schlüssel PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2760546
IUPAC-Name 3-Pyrrol-1-Ylanilin
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10344712
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC21914DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
66.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10089161
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC21914EA
10 g Bernsteinfarbene Glasflasche
396.00 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
3-(1H-Pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt