Learn More
3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)Benzaldehyd, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-1c5ro, 3-imidazolylmethyl benzaldehyde |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 97% |