Learn More
3-(1h-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzenamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-3-aminophenyl-1h-1,2,4-triazole, 3-1,2,4-triazolyl phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl phenylamine |
Formelmasse | 160.18 |
Reinheit (%) | 90% |