Learn More
Fisherbrand™ 3-in-1-Fläschchenkit für Autosampler der Marken VWR (Merck™)/Hitachi , 8 mm
Description
- ND8
- 8-425
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spécification
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
8-425 |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Nr. |