Learn More
3-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10437052
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 59020-10-9
Summenformel C17H31NSn
Molekulargewicht (g/mol) 368.152
MDL-Nummer MFCD00052054
InChI-Schlüssel CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
PubChem CID 3483848
IUPAC-Name Tributyl(pyridin-3-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 368.15
Reinheit (%) 90%