Learn More
(2S,3S)-3-Methylpyrrolidin-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10309450
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10512-89-7
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
InChI-Schlüssel CNPSFBUUYIVHAP-WHFBIAKZSA-N
Synonym 2s,3s-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, trans-3-methyl-l-proline, l-proline, 3-methyl-, 3s, trans-3-methylproline, 3beta-methyl-l-proline, 3s-3-methyl-l-proline, h-l-trans-pro 3-me-oh, 2s,3s-3-methylpyrrolidine-2-carboxylicacid, l-trans-3-methylproline, 2s,3s-3-methyl-pyrroline-2-carboxylic acid
PubChem CID 2724879
IUPAC-Name (2S,3S)-3-Methylpyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC1CCNC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S, 3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand − 28.00 (25.00°C c=0.7,water)
Spezifische Drehung − 28.00
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.