Learn More
(2S,3S)-2-Amino-3-Methoxybutansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2S, 3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid |
Schmelzpunkt | 220.0°C to 224.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CH(OCH3)CH(NH2)COOH |
Menge | 1 g |
Spezifischer Drehzustand | + 27.50 (25.00°C c=0.6,6N HCl) |
Spezifische Drehung | + 27.50 |