Learn More
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)-phenyl]-2,5-dimethylphospholan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418306
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1044256-04-3
Summenformel C15H21O2P
Molekulargewicht (g/mol) 264.305
MDL-Nummer MFCD09842713
InChI-Schlüssel JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Synonym 2r,5r-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, r,r-me-rajphos, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 71310562
IUPAC-Name 2-[2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]Phenyl]-1,3-Dioxolan
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.105 g/mL
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.572
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 264.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit