Learn More
(2 R,4 S)-N-BOC-4-Hydroxypiperidin-2-Carbonsäure-Methyl-Ester, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2R, 4S)-N-BOC-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester |
Namenshinweis | 95%, (98% e.e.) |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Bernsteinfarben bis farblos |
Enantiomerenüberschuss | 97.5% min. (GC) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (2R,4S)-N-BOC-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester