Learn More
(2 R,3R)-(-)-2,3-Butandiol, +98 %, +99 % ee, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10523581
(2 R,3R)-(-)-2,3-Butandiol, +98 %, +99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523581
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10523581
Marke: Thermo Scientific 217980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24347-58-8
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00064267
InChI-Schlüssel OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
IUPAC-Name butane-2,3-diol
SMILES CC(O)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R, 3R)-(-)-2, 3-Butanediol
Namenshinweis ≥99% ee
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 16.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 77.3°C to 77.4°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 85°C
Enantiomerenüberschuss 99.0% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4309 to 1.4329
Menge 1 g
Beilstein 01, I, 250
Fieser 16,52
Merck Index 15, 1571
Relative Dichte 0.98
Spezifische Drehung − 13.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
(2 R,3R)-(-)-2,3-Butandiol, +98 %, +99 % ee, Thermo Scientific Chemicals >