Learn More
Greiner Bio-One 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Nur für den Einmalgebrauch geeignet. Greiner Bio-One Cell 2-ml-Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind graduiert und frei von Schwermetallen.
Marke: Greiner Bio-One 623201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material: Polypropylen
- Nur für die einmalige Verwendung
- Mit angebrachter Kappe und Graduierung
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
- Geeignet für Eppendorf Zentrifugen und Systeme
Serviceplan
Nein
Serviceleistungen
Nein
Spezifikation
Naturfarben | |
2 ml | |
Ja |
Polypropylen | |
Unsteril |