Learn More
2M Lithiumchlorid-Elektrolyt, Fülllösung für Elektroden
Ein qualitativ hochwertiges analytisches Reagenz, hergestellt und zertifiziert gemäß ASTM D 664/IP 177, der Standardtestmethode für die Säurezahl von Erdölprodukten mit potentiometrischer Titration.
Marke: Paragon Scientific LCL-30-10
332.89 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21695" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Elektrolytanalysenreagenz aus Lithiumchlorid, hergestellt nach ASTM D664/IP177 .
- Mit einem Zertifikat versehen, das eine Schätzung der Herstellungsunsicherheit enthält.
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung der ASTM- und IP-Testmethodenanforderungen für die Reagenzienvorbereitung.
- Praktische 30 ml-Flaschengröße zum direkten Befüllen der Elektrode.
- Multipackungsoption erhältlich
- Kostengünstig und zeitsparend
- Zertifikat für Herstellung und MSDS enthalten
- 6 Monate haltbar
Spezifikation
10 x 30 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X10 30ML LCL-30-10 Lithium Chloride Electrolyte Reagent
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, lithium chloride