Learn More
Sampling Systems™ 2 l Polypropylen-Schöpfgerät
Artikelnummer. 15849511 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15849511
Marke: Sampling Systems™ 8333P2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein robuster und widerstandsfähiger Schöpflöffel für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem Polypropylen
  • Nutfreie Konstruktion
  • Glatte Oberfläche
  • Fasst 2 l
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material Polypropylen
Beschreibung 220 mm Durchmesser
Kapazität (metrisch) 2 l
Farbe Weiß
Ausführung Smooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen