Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors, injection site
The Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL polyethylene film.
774.00 € - 1295.00 €
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Außenverpackung | Ein 4 ml-Polybeutel |
Menge | 50/Cs. |
Sterilisationsmethode | Bestrahlt |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17845726
|
Thermo Scientific™
SS00024-I |
100 mL |
1295.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17855726
|
Thermo Scientific™
SS00025-I |
250 mL |
1205.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17865726
|
Thermo Scientific™
SS00026-I |
500 mL |
1220.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17875726
|
Thermo Scientific™
SS00027-I |
1 L |
774.00 €
30 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17885726
|
Thermo Scientific™
SS00028-I |
2 L |
1005.00 €
30 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL polyethylene film.
Features
• Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
• Constructed in an ISO 7 clean room under cGMP conditions
Applications
• Harvesting from, feeding into, and collecting samples from bioreactors and fermenters
• Preparing and storing buffer, culture media, and process liquids
• Collecting chromatography feeds and fractions
• Harvesting, storing, and transporting bulk drug product and drug precursors
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from the industry’s largest component library, with over 2,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, cross-style
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors
• Filters (used for bioburden reduction )—sterilization grade filters, vent filters
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone
• Sample ports—septum-style ports, needle-free ports
• Clamps—sliders, pinch clamps, crimp bands
BPC port specifications:
• Line 1: Luer lock insert connection with 4.8 mm (3/16 in.) barb, cap, and slide clamp. Tubing: EVA + TPE 374
• Line 2: Luer lock body connection with 4.8 mm (3/16 in.) barb, cap, and slide clamp. Tubing: EVA + TPE 374
• Line 3: Tubing: EVA, injection port
Spezifikation
Polyethylen | |
Ein 4 ml-Polybeutel | |
Bestrahlt | |
Labtainer™ | |
ASI 26/77 |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
50/Cs. | |
Raumtemperatur | |
Luer Lock Body Connector and Injection Site | |
TPE and EVA |