Learn More
Gibco™ 293fektin™ Transfektionsreagenz
Firmeneigene Formulierung basierend auf kationischen Lipiden für die Transfektion von DNA in eukaryotische Zellen
Marke:  Gibco™ 12347500
8767.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10535675
  • 11240.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
293fectin™ Transfektionsreagenz ist eine proprietäre, kationische und lipid-basierte Formulierung für die Transfektion von DNA in eukaryotischen Zellen. Dieses Reagenz ist optimiert für die Transfektion von 293-HEK-Suspensionszellen (humanen embryonalen Nierenzellen) (z. B. FreeStyle™ 293-F-Zellen, Best.- Nr. R790-07) in definiertem, serumfreien FreeStyle™ 293 Expression Medium (Best.- Nr. 12338-018) und ist vorgesehen für die Verwendung mit dem FreeStyle™ 293 Expression System (Best.- Nr. K9000-01). 293fectin™ Transfektionsreagenz bietet die folgenden Vorteile:
  • Weist eine hochwirksame Transfektion in 293-Suspensionszellen auf und ist auch geeignet für die Transfektion von adhärenten 293-Zellen
  • FreeStyle 293-F-Suspensionszellen™ 293-F-Zellen können in FreeStyle™ 293-Expressionsmedium transfiziert werden; das Medium muss nicht gewechselt werden
  • 293fectin™ Reagenzkomplexe werden den Zellen direkt im Kulturmedium hinzugefügt
  • Es ist nicht erforderlich, Komplexe zu entfernen oder zu ändern oder nach der Transfektion Medium hinzuzufügen
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Jede Einheit enthält ein Fläschchen mit Reagenzien. Bei +4 °C lagern. 293fectin™ ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
    Rörchen
    Lipid-basierte Transfektion
    Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
    Transfektionsreagenz
    Ja
    Etablierte Zelllinien
    Plasmid-DNA
    Transfektion
    293fectin™
    15 ml