Learn More
Gibco™ 293fektin™ Transfektionsreagenz
Firmeneigene Formulierung basierend auf kationischen Lipiden für die Transfektion von DNA in eukaryotische Zellen
Marke: Gibco™ 12347750
78624.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
293fectin™ Transfektionsreagenz ist eine proprietäre, kationische und lipid-basierte Formulierung für die Transfektion von DNA in eukaryotischen Zellen. Dieses Reagenz ist optimiert für die Transfektion von 293-HEK-Suspensionszellen (humanen embryonalen Nierenzellen) (z. B. FreeStyle™ 293-F-Zellen, Best.- Nr. R790-07) in definiertem, serumfreien FreeStyle™ 293 Expression Medium (Best.- Nr. 12338-018) und ist vorgesehen für die Verwendung mit dem FreeStyle™ 293 Expression System (Best.- Nr. K9000-01). 293fectin™ Transfektionsreagenz bietet die folgenden Vorteile:Spezifikation
Jedes Kit enthält 10 Einheiten. Jede Einheit enthält ein Fläschchen mit Reagenzien. Bei +4 °C lagern. 293fectin™ ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. | |
Etablierte Zelllinien | |
Plasmid-DNA | |
Proteinexpression und Transfektion | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Transfektionsreagenz | |
Ja |
Transfektionsreagenz 293fectin™, 10 x 15 ml, Probentyp für Plasmid-DNA (spezifisch), etablierte Zelllinien, lipidbasierte Transfektion, für die Herstellung von Antikörpern und Zellkulturen, Proteinexpression, Transfektion, Virusimpfstoffproduktion | |
Röhrchen | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Jedes Kit enthält 10 Einheiten. Jede Einheit enthält ein Reagenzienfläschchen. | |
293fectin™ | |
10 x 15 ml |