Learn More
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
62.84 € - 474.70 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 250 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Zertifizierung/Konformität | ANSI |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Produktcode | Marke | Sterilität | Spitzenform | Eigenschaften | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Spitzenform | Eigenschaften | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12555567
![]() |
Axygen™
VT-250-R |
Unsteril | Automatisierung | Pyrogenfrei | N/A | N/A | N/A | |||||
10313370
![]() ![]() |
Axygen™
VT-250-R |
Unsteril | Automatisierung | Pyrogenfrei |
385.40 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12786649
![]() |
Axygen™
VT-250-L-R |
Unsteril | Automatisierung | Maxymum Recovery™, nicht-pyrogenisch | N/A | N/A | N/A | |||||
12535567
![]() |
Axygen™
VT-250-L-R |
Unsteril | Automatisierung | Maxymum Recovery™, nicht-pyrogenisch | N/A | N/A | N/A | |||||
12585567
![]() |
Axygen™
VT-250-R-S |
Steril | Automatisierung | Pyrogenfrei | N/A | N/A | N/A | |||||
10221480
![]() ![]() |
Axygen™
VT-250-R-S |
Steril | Automatisierung | Pyrogenfrei |
474.70 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12716659
![]() ![]() |
Axygen™
VT-250-R-LAB |
Unsteril | Automatisierung | Nicht-pyrogenisch, mit Etikett unten |
423.64 €
4800 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12565567
![]() |
Axygen™
VT-250-R-LAB |
Unsteril | Automatisierung | Nicht-pyrogenisch, mit Etikett unten | N/A | N/A | N/A | |||||
12575567
|
Axygen™
VT-250-R-LAB-S |
Steril | Automatisierung | Nicht-pyrogenisch, mit Etikett unten | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
250 μl | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
Ungefiltert | |
ANSI | |
Racks | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat