missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 25 ml-Pipetten

Click to view available options
Verpackungsart:
Einzeln in Kunststoff/Kunststoff verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Hochwertiges Polystyrol
- Klare, gut ablesbare Graduierung
- Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
- Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Form: Standard |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 2/10 |
| Verpackungsart | Einzeln in Kunststoff/Kunststoff verpackt |
| Volumen (metrisch) | 25 ml |
| Typ | Serologische Pipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur