Learn More
Hirschmann™ 25 ml Bürette Klasse B für bernsteinfarbenen seitlichen Absperrhahn aus Glas
Für volumetrische Genauigkeit im Liquid Handling.
Marke:  Hirschmann™ 3220170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 13127999
  • 171.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klasse B
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Chemikalien und plötzlichen Temperaturwechsel
  • Im Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte
  • Seitlicher Absperrhahn aus Glas
  • Kalibriert für EX
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Weiße Messskala
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Ca. 500 mm
Schritte von 0.05 ml
lateral
0.045 ml
Klasse B
25 ml
Glas
Weiß
Glas
Bürette
DIN EN ISO 385