Learn More
Fisherbrand™ 24 mm PP-Schraubverschluss, weiß, 24-400 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 24 08 0403
11.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21972" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 24-mm-PP-Schraubverschluss
- Weiß
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Mittelloch |
24 mm | |
100 | |
ND24 |