Learn More
Thermo Scientific™ Festwinkelrotoren mit 24 Plätzen und Abdeckungen
Marke: Thermo Scientific™ 75007593
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Spezifikation
Mikrotiterrotor | |
21,890 x G | |
45° |
24 x 1,5/2 ml | |
15.000 U/min | |
Autoklavierbar |