Learn More
Sharpsafe™ 24 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marke:  Sharpsafe™ 51202441
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17611685
  • 227.00 € / 15 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch die Förderung von Wandel und wegweisender Produktinnovation sind wir stolz darauf, den weltweit ersten nachhaltigen Einwegbehälter für scharfe/spitze Produkte auf den Markt gebracht zu haben.
  • Die großzügige Größe des 24 l-Modells eignet sich besonders für Bereiche, in denen große Mengen kontaminierter Abfälle entstehen.
  • Die breite horizontale Öffnung gewährleistet eine einfache Entsorgung großer Gegenstände und ermöglicht eine proportional umfassendere Füllung als ähnliche vertikale Öffnungen, und das große Volumen des 24-Liter-Behälters sorgt für eine verbesserte Kosteneffizienz in Bereichen mit hohem Verbrauch.
  • Ein halb-durchsichtiger Deckel und eine sichtbare Fülllinie sorgen für die Sicherheit des Benutzers, da sie eine klare Anzeige des Erreichens der Fülllinie ermöglichen
  • Die 24-Liter-Behälter von Sharpsafe™ wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, spitzem/scharfem Abfall und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
  • Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Halb-lichtdurchlässige Deckel - der Inhalt ist sichtbar, wenn er voll ist
    • Der schwenkbare Sicherheitsschild gewährleistet eine sichere Entsorgung.
    • Verschlussschutz aus 100 % recyceltem Material
    • Das eingeprägte Etikett ermöglicht einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann.
    • Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
    • Horizontale Füllfläche
    • Einfache 4-Klick-Baugruppe
    • Entspricht den folgend aufgeführten Standards
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291.
Spezifikation
Spezifikation
24 l
Blau
454 x 454 x 749 mm
Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Grau
15/Karton
Behälter für scharfe Gegenstände