Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 36 cm
Zu verwenden für Anwendungen mit Fragmentanalyse und schneller Sequenzierung.
Marke: Applied Biosystems™ 4404687
1710.00 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die intern unbeschichteten Kapillaren werden in vormontierten Sets von 24 Kapillaren pro Array geliefert, und zur einfachen Installation mit integriertem Rahmen.Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
36 cm | |
24-Kapillararray, 36 cm-Kapillare, intern unbeschichtete Kapillaren, Anwendungen zur Humanidentifizierung, zur Verwendung mit 3500xL Genanalysator, Raumtemperatur | |
Sequenzierung, Humanidentifizierung | |
1 Array |
Dieses Array bei Umgebungstemperatur lagern. Weitere Informationen zur Lagerung des Kapillar-Arrays am und außerhalb des Geräts finden Sie in der Wartungs-, Fehlerbehebungs- und Referenzanleitung Ihres Genanalysators. | |
3500xL Genanalysator | |
3500xL Genanalysator | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.