Learn More
Fisherbrand™ 23.4 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 11849430 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Cremefarben
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11849430
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
  • Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septa
Farbe Cremefarben
Außendurchmesser (metrisch) 23.4 mm
Material Silikon
Menge 1000
Dicke (metrisch) 3,2 mm