Learn More
Labcon 225 mL PerformR™ Centrifuge Tubes
With attached flat integral elastomeric seal screw caps, side graduations, and writing surface
Marke: Labcon 3081-825-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugation bis 8.000 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Fassungsvermögen: 225 mL
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
225 mL | |
Polypropylenharz | |
2/Beutel, 24 Beutel/Karton | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Ja |
Naturfarben | |
Ja | |
2 | |
2/Beutel | |
PerformR™ Zentrifugenröhrchen | |
29 mm | |
50 bis 200 ml in 25 ml-Schritten |