Learn More
uvex 2112 Xtra-Fit Disposable Ear Plugs
Ergonomic, pre-formed ear plugs expand slowly to adapt to the size and shape of the ear canal, thus minimizing leakage and ensuring optimal protection.
Marke: uvex 2112061
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel
- Langsame Ausdehnung, um sich an die Größe und Form des Gehörgangs anzupassen
- Minimale Leckage für optimalen Schutz
- Geeignet für größere Gehörgänge
- Erhältlich in hygienischen Polybeuteln oder Nachfüllbeuteln
Spezifikation
Orange | |
Groß | |
Nachfüllbox | |
36 dB | |
Oval | |
Einwegprodukt | |
Nein |
Nein | |
2112 Xtra-Fit | |
250 | |
Uncorded | |
Ear Plugs | |
Nein | |
EN 352-2 |