Learn More
uvex 2112 X-Fit Disposable Ear Plugs
Ergonomic, pre-shaped ear plugs are characterized by very high insulation values making them suitable for use in extremely noisy environments.
6.15 € - 16.75 €
Spezifikation
Farbe | Hellgrün |
---|---|
ANSI S3.1974 | Nein |
Größe | Standard |
Modell | 2112 X-Fit |
Rauschunterdrückung (NRR) | 37 dB |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17280342
|
uvex
2112133 |
Mini-Box |
6.15 €
15 Paare |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17240342
|
uvex
2112094 |
Polybeutel; |
16.75 €
100 Paare |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ergonomically pre-shaped earplugs characterized by very high insulation values
- Soft foam offers a high level of comfort, even after long periods of use
- Suitable for use in extremely noisy environments
- Available in a hygienic polybag, or retail minibox
Spezifikation
Hellgrün | |
Standard | |
37 dB | |
Oval | |
Einwegprodukt | |
Nein |
Nein | |
2112 X-Fit | |
Uncorded | |
Ear Plugs | |
Nein | |
EN 352-2 |