Learn More
uvex 2112 Com4-Fit Gehörschutzstöpsel
Das kompakte, vorgeformte Design bietet eine ideale Passform für Anwender mit kleineren Gehörgängen. Die Weichschaum-Konstruktion sichert auch nach langer Verwendung noch hohen Komfort.
Marke: uvex 2112096
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das kompakte, ergonomische, vorgeformte Design passt bequem bei Personen mit kleineren Gehörgängen
- Die Weichschaum-Konstruktion bietet auch nach sehr langer Verwendung noch hohen Komfort
- Geschlossene Haut verhindert, dass Fremdkörper in die Oberfläche eindringen
- Ideal für den Transport und für kleinere Mengen
- Geeignet für den Einsatz bei geringem Geräuschpegel
Spezifikation
Orange | |
Klein | |
Polybeutel; | |
33 dB | |
Oval | |
Einwegprodukt | |
Nein |
Nein | |
2112 Com4-Fit | |
100 | |
Uncorded | |
Ear Plugs | |
Nein | |
EN 352-2 |