Learn More
Uvex™ 2111 Whisper wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel
Click to view available options
23 dB
Beschreibung
- Die mit einer Schnur versehenen Ohrstöpsel können in weniger lauten Bereichen bequem um den Hals getragen werden
- Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen
- Erfüllt die Norm EN 352-2 mit den Zusatzanforderungen S und W
- Durchsichtige Box enthalten, für die hygienische Lagerung bei Nichtgebrauch
EN 352 Zusatzanforderungen
- S – Signalhören im Gleisoberbau
- W – Warnsignal hören, allgemein
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | Orange |
ANSI S3.1974 | Nein |
Enthält | Etui im Taschenformat |
Größe | Standard |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bau, Elektroinstallation und Maschinenbetrieb |
Modell | Whisper |
Rauschunterdrückung (NRR) | 23 dB |
Corded | Mit Trageband |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Metal Detectable | Nein |