Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau transparent, Weiß
Blau, Grau
Dunkelgrau
Silber, Grau
Silber, Weiß
Weiß
Material (Auskleidung):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/Aluminium
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
3 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Butyl |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
| Menge | 1000 |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Typ | Bördelverschluss |