Learn More
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, silberfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige, Weiß
Blau, Weiß
Dunkelgrau
Rot-Orange, Transparent
Silber, Blau transparent, Weiß
Silber, Blau, Grau
Silber, Grau, Rot
Silber, Weiß
Material (Auskleidung):
Butyl
Naturkautschuk/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/Aluminium
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Butyl |
| Farbe | Silber, Grau, Rot |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
| Menge | 1000 |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Typ | Klemme |
| Verschlussgröße | 20 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 20 mm Vials mit Crimprand |