Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Fläschchenkit mit Bördelkappe, Kopfraum, Klarglas, Aluminiumkappe, Silikon/PTFE-Septum, vorgecrimpt
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 20 31 2252
89.11 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21756" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12694657
  • 94.30 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND20
  • Glas
  • Durchsichtig
  • 10 ml
  • Bördelverschluss
  • Mittelloch
  • Aluminium
  • Silikon/PTFE
  • 3,0mm
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
20 mL
Bördelverschluss
Glas
100
Nein