Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Fläschchenkit mit Bördelkappe, Kopfraum, Klarglas, Aluminiumkappe, Silikon/PTFE-Septum, vorgecrimpt
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™ 20 31 2591
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ND20
- Glas
- Durchsichtig
- 10 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Silikon/PTFE
- 3,0mm
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Glatt | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss | |
Nein |
Silikon/PTFE | |
20 mm | |
12,2 ml | |
Aluminium | |
54,5 mm |