Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203 mm Durchmesser, mit elektrogeformter Siebfolie
Artikelnummer. 11964412 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
10 μm
16 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11964412
Marke: RETSCH 60.142.000010
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 10 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/3
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Luftstrahlsiebmaschine AS200 Jet
Höhe (metrisch) 25mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 203mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl