Learn More
RETSCH Analysensieb-Set aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ASTM-Zertifikat
Artikelnummer. p-8003348 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh
325 Mesh, 230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 5 Mesh
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10355503
Marke: RETSCH 60.150.000999
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 325 Mesh, 230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 5 Mesh
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200 Hahn
Enthält Konformitätszertifikat, 8 Testsiebe (325 Mesh, 230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 5 Mesh) und Auffangwanne
Höhe (metrisch) 50,8mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 203,2mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl