Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.149.000032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10750853
  • 248.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
50,8mm
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
203,2mm
32 μm
ISO 3310/1
Schüttler AS 300