Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke: RETSCH 60.149.000425
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
50,8mm | |
203,2mm | |
Edelstahl |
425 μm | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 300 | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |