Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ASTM-Zertifikat
Alle ansehen Retsch Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porengröße:
100mm
106mm
125mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 106mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E 11 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 200 Hahn |
| Höhe (metrisch) | 50,8mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203,2mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |