Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: Under 10mm
Artikelnummer. 11964662 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,18mm
1,40mm
1,70mm
2mm
2,36mm
2,80mm
3,35mm
4mm
4,75mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
8mm
9,50mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11964662
Marke: RETSCH 60.141.004750
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 4,75mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 25,4mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 203,2mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl