Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
Artikelnummer. 11944672 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
11,20mm
12,50mm
13,20mm
16mm
19mm
22,40mm
25mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45mm
50mm
53mm
63mm
75mm
90mm
100mm
106mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11944672
Marke: RETSCH 60.141.013200
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 13,20mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 25,4mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 203,2mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl