Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
11,20mm
12,50mm
13,20mm
16mm
19mm
22,40mm
25mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45mm
50mm
53mm
63mm
75mm
90mm
100mm
106mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 31,50mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E 11 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 300 |
| Höhe (metrisch) | 25,4mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203,2mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |