Learn More
Fisherbrand™ Prüfsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebe, Durchmesser 200 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25μ m
32 μm
38 μm
45μ m
53 μ m
63 μ m
75 μ m
90 μm
1,00 mm
106 μm
1.18 mm
125 μ m
1.40 mm
150 μ m
1,70 mm
180 μ m
200 μm
212μ m
2.36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355 μm
4 mm
425μ m
500 μm
600 μm
710 μ m
852 μm
Unit Size:
1 Stück
Description
Prüfsiebe mit einem Durchmesser von 100 und 200 mm mit Edelstahlrahmen und Drahtgewebe. Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert Siebe in anderen Maschenweiten und Durchmessern sind erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst.
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 4 mm |
| Typ | Sieb |
| Zertifizierung/Konformität | Teil 1: 2000, ISO 3310 : Teil 1: 2000, BS410 |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Konformitätsbescheinigung und Datenblatt |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Drahtgewebe |