Learn More
Fisherbrand™ Prüfsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebe, Durchmesser 200 mm
Hergestellt aus Edelstahl und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Das Fisherbrand™ Prüfsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebe hat einen Durchmesser von 200 mm.
Marke: Fisherbrand™ 01/200SBW106
Beschreibung
Prüfsiebe mit einem Durchmesser von 100 und 200 mm mit Edelstahlrahmen und Drahtgewebe. Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert Siebe in anderen Maschenweiten und Durchmessern sind erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst.Spezifikation
Je 1 | |
Sieb | |
Edelstahl | |
200mm | |
Drahtgewebe |
106 μm | |
Teil 1: 2000, ISO 3310 : Teil 1: 2000, BS410 | |
Konformitätsbescheinigung und Datenblatt | |
Edelstahl |