Learn More
Fisherbrand™ Prüfsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebe, Durchmesser 200 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25μ m
32 μm
38 μm
45μ m
53 μ m
63 μ m
75 μ m
90 μm
1,00 mm
106 μm
1.18 mm
125 μ m
1.40 mm
150 μ m
1,70 mm
180 μ m
200 μm
212μ m
2.36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355 μm
4 mm
425μ m
500 μm
600 μm
710 μ m
852 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 53 μ m |
| Typ | Sieb |
| Zertifizierung/Konformität | Teil 1: 2000, ISO 3310 : Teil 1: 2000, BS410 |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Konformitätsbescheinigung und Datenblatt |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Drahtgewebe |