Learn More
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Edelstahl-Metalldrahtgewebe, 200 mm Durchmesser
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
1 mm
1.18 mm
125 μ m
1.4 mm
1.7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
250 μm
300 μm
3.35 mm
850 μm
900 μm
28 mm
35.5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor.Endecotts™ Testsiebe aus Edelstahl mit 200 mm Durchmesser sind ISO 3310-1/BS410-konform.
- Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Edelstahlgitter
- Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
- Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 3.35 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-1/BS410 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |