Learn More
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Edelstahl-Metalldrahtgewebe, 200 mm Durchmesser
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Edelstahl-Testsiebe mit 200 mm Durchmesser entsprechen ISO 3310-1/BS410-Normen.
Marke: Endecotts™ 200SIW.063
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor.Endecotts™ Testsiebe aus Edelstahl mit 200 mm Durchmesser sind ISO 3310-1/BS410-konform.
- Nur aus Materialien mit höchster Qualität hergestellt, lieferbar mit Durchmessern von 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 oder 450 mm sowie 3, 8, 12 oder 18 in.
- Präzisionsrahmen (gewährleistet eine konsistente Stapelbarkeit)
- Präzisionsöffnung (erfüllt ISO 3310-1, ASTM E11 oder weitere Spezifikationen)
- Natürliche Leiste (ungehinderter Probenfluss)
- Vollständig versiegelt (kein Spalt, in dem Material verloren gehen kann)
- Maschen mit gleichmäßiger Spannung (gewährleistet eine akkurate Analyse)
- Sicherer Rand (großer Radius für eine einfache Handhabung)
- Seriennummer (stellt eine vollständige Rückverfolgbarkeit sicher)
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen | |
Edelstahl |
63 μm | |
Entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 und 2, ASTM, BSI | |
50 mm | |
200 mm | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Edelstahl-Metalldrahtgewebe, 200 mm Durchmesser > Porengröße:63 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur