Learn More
Thermo Scientific™ 2000-ml-Flaschen für Sorvall BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge Artikelnummer.: 16650842
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ 2000-ml-Flaschen für Sorvall BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge
Artikelnummer. 16650842 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Unsteril, Polypropylen
Click to view available options
Sterilität:
Sterilisiert durch Beta-Bestrahlung gemäß ISO 11137-1 und ISO 11137-2 (nicht steril)
Unsteril
Material:
PPCO mit blauer PP-Basis
Polypropylen
Artikelnummer. 16650842
Marke: Thermo Scientific™ 75003872
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ 2000-ml-Flasche zur Verwendung in der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge und im Ausschwingrotor mit 6 x 2000 ml oder 8 x 2000 ml.
Die Thermo Scientific™ 2000-ml-Flasche ist die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten, da sie in einem einzigen Durchlauf die Verarbeitung von Zellernten von bis zu 16 Litern ermöglicht. Entwickelt zur Verwendung in der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge und im Ausschwingrotor mit 6 x 2000 ml oder 8 x 2000 ml.
  • Ideal für die Trennung von Bakterien, Hefen und Säugetierzellen
  • Verarbeiten Sie bis zu 12 l in einem einzigen Durchlauf bei Geschwindigkeiten von bis zu 7.187 x g oder 16 l in einem einzigen Durchlauf mit Geschwindigkeiten von bis zu 5.374 x g.
  • Design mit weiter Öffnung erleichtert das Abgießen, Resuspendieren und die Pelletentnahme
  • Für Zentrifugieren bei Temperaturen von 4 °C bis 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Farbe Weiß
Beschreibung 2.000 ml-Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Trennung von Säugetier-, Hefe- und Bakterienzellen
Material Polypropylen
Menge 2 Stk./Set
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Closure Included Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Max. Kraft 7187 × g
Öffnung Weit
Form Konisch
Produkttyp Flasche
Zur Verwendung mit (Geräte) BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge und 6 x 2.000 ml- oder 8 x 2.000 ml-Ausschwingrotor
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2000-ml-Flaschen für Sorvall BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge >