Learn More
Thermo Scientific™ 2000-ml-Flaschen für Sorvall BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Sterilisiert durch Beta-Bestrahlung gemäß ISO 11137-1 und ISO 11137-2 (nicht steril)
Unsteril
Material:
PPCO mit blauer PP-Basis
Polypropylen
Descrizione
Die Thermo Scientific™ 2000-ml-Flasche ist die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten, da sie in einem einzigen Durchlauf die Verarbeitung von Zellernten von bis zu 16 Litern ermöglicht. Entwickelt zur Verwendung in der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge und im Ausschwingrotor mit 6 x 2000 ml oder 8 x 2000 ml.
Die Thermo Scientifictrade; 2000-ml-Flaschen sind die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten. Entwickelt für die Verwendung in der Thermo Scientifictrade; Sorvalltrade; BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge.
Specifica
Specifica
Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Ovale 2000-ml-Flasche |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung von Säugetier-, Hefe- und Bakterienzellen |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Karton | 2er-Karton |
Sterilität | Unsteril |
Transparenz | Nein |
Zertifizierung/Konformität | Lebensmittelqualität |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sorvall BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 2000-ml-Flaschen für Sorvall BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto