Learn More
Eppendorf™ Sterile 96-Deepwell PCR-Platten aus Polypropylen, 2.000 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
PCR-Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Marke:  Eppendorf™ 0030502345
241.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10227512
  • 241.96 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eppendorf setzt mit dem RecoverMax Well Design neue Massstäbe bei Deep Well Platten. Die neue Well Geometrie erlaubt schnelles Pipettieren, Mixen und Zentrifugieren der Proben. Dadurch lassen sich sowohl manuelle wie automatisierte Arbeitsabläufe verkürzen. Die farbigen Rahmen mit alpahnumerischer Beschriftung erleichtern die Orientierung - machen die Arbeit schnell und sicher.
Die Platten sind in Standard, Steril, DNA und Protein Qualität und in vier versch. Volumina verfügbar. Einfache Stapelbarkeit, diverse Verschlussoptionen, hohe Chemikalienresistenz und Temperaturbeständigkeit eröffnen ein breites Einsatzgebiet.
Die Platten entsprechen den Anforderungen nach SBS1, EN ISO 9001 und EN ISO 13485. Chargenspezifische Zertifikate sind unter www.eppendorf.de/zertifikate abrufbar.
1 Society for Biomolecular Screening
Grosspackungen á 80 Platten auf Anfrage!
Beschreibung: Steril
Farbe: Blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
20 Plates (5 Bags x 4 Plates
Polypropylen
Steril
8 x 12
Blau
96