Learn More
Eppendorf™ 2000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen
Die Kombination aus einem neuen Well-Design und einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem erleichtert Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells in den Eppendorf™ 2000 μl 96-Well-Deepwell-PCR-Platten aus Polypropylen ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt.
216.86 € - 793.16 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Gesamtvolumen (metrisch) Well | 2000 μl |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10245983
|
Eppendorf™
0030505301 |
Weiß |
793.16 €
80 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10675413
|
Eppendorf™
0030501330 |
Grün |
216.86 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10063712
|
Eppendorf™
0030501314 |
Gelb |
216.86 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien.
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Standard | |
Polypropylen | |
2000 μl |
8 x 12 | |
96 |